Beschreibung
- Optische Sensorkappe kompatibel mit InLab OptiOx Der separat erhältliche Pro-DES-Sensor hat eine Lebensdauer von 18 Monaten und gewährleistet so eine langfristige Nutzbarkeit und kostengünstige Wartung.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | RDO Schnellverschluss-Austauschset |