Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ OptiOx Pro-DES™ DO BOD Adapter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31454068 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
BSB-Adapter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
31454068 BSB-Adapter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454068 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30786584
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ermöglicht die einfache Installation des Sensors für den Einsatz in gängigen BSB-Anwendungen.
  • Verwenden Sie den BOD-Adapter zur Installation des InLab OptiOx Pro-DES-Sensor für alle gängigen BOD-Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ BSB-Adapter