Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligente Sensoren für gelösten Sauerstoff
Marke:  Mettler Toledo™ 51344613
1465.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10126064
  • 1505.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Sensoren mit integriertem Chip für Intelligentes Sensormanagement (ISM™) für Geräte mit ISM-Funktion: automatische Kommunikation zwischen Sensor und Gerät (z.B. ID-Nr., Kalibrierdaten u. -historie, max. Temp., etc.)
Robuste Sensoren für unterschiedlichste pH und Sauerstoffapplikationen (DO / RDO), weitere Details: unter xxx pH Elektroden
Integrierter Temperaturfühler für automatische Temperaturkompensation (ATC)
Leicht zu reinigen, wartungsarm, langlebig
Weitere ISM-Elektroden und Kabellängen auf Anfrage!
Typ: InLab OptiOx (RDO) f. SevenGo SG9x
Temperatur: 0 - 50 °C
Einbaulänge: 120mm
Anschluss: BNC / RCA
Temp. Sensor: NTC30k0m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 m
0 °C bis 60 °C
CE, ISO 9001-zertifiziert
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligente Sensoren für gelösten Sauerstoff > Kabellänge: 5 m