Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete Polypropylenetiketten auf Rolle mit 50,80-mm-Kern
Artikelnummer. 17555136
Click to view available options
Breite (metrisch):
25 mm
76 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 17555136
Marke: Brady™ 153637
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Material aus Polypropylen ist ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Ideal für die Laborkennzeichnung, wenn Etiketten mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen können
  • Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
  • Betriebstemperatur von -112 bis 158 °F (-80 bis 70 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polypropylen (B-7425J)
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etiketten, Kalttemperatur- und Laborkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) J2000- und J4000-Tintenstrahldrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 1000
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +70°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.005 in.
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 25.4 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Alternate Part Number JP-179-7425J-SC