Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete Polypropylen-Etiketten auf Rolle mit 76,20-mm-Kern
Click to view available options
Breite (metrisch):
57 mm
102 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
- Perfekt für die Laborkennzeichnung, wenn Etiketten mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen können
- Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
- Betriebstemperatur von -112 bis 158 °F (-80 bis 70 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Kontinuierlich |
| Material | Polypropylen (B-7425J) |
| Print Technology | Tintenstrahl |
| Produkttyp | Etiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu