Learn More
Miele™ Injektoreinheit
Marke: Miele™ 3810110
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
Spezifikation
516 mm | |
G 7883, für 116 Pipetten bis zu 450 mm | |
Injektoreinheit |
Je 1 | |
502 mm | |
533 mm |