Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Artikelnummer. 10640384 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 x 110mm (Durchm. x L)
2,5 x 90 mm (Durchm. x L)
4 x 140mm (Durchm. x L)
4 x 160mm (Durchm. x L)
4 x 180mm (Durchm. x L)
6 x 240 mm (Durchm. x L)
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Dimensions (Dia. x H) Packungsgröße
10640384 ID 240 6 x 240 mm (Durchm. x L) -
10486402 ID 90 2,5 x 90 mm (Durchm. x L) 1 Stück
10008441 ID 110 2,5 x 110mm (Durchm. x L) 1 Stück
10764523 ID 140 4 x 140mm (Durchm. x L) 1 Stück
10712993 ID 160 4 x 160mm (Durchm. x L) -
10231572 ID 180 4 x 180mm (Durchm. x L) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10640384 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3810400
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Injektordüse mit Kunststoffstütze
  • Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
  • Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Injektionsdüse
Modell ID 240
Enthält Kunststoffhalterung
Dimensions (Dia. x H) 6 x 240 mm (Durchm. x L)
Menge Je 1