Beschreibung
- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit 10 Düsen
Specifications
Specifications
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Injector Nozzle |
| Enthält | Plastic Supports |
| Tiefe (metrisch) | 55 mm |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Länge (metrisch) | 60 mm |