Learn More
Brannan™ Initial™ Laborthermometer mit rückführbarer 3-Punkt-Kalibrierung
Artikelnummer. 17883078
Ansicht ändern
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
0°C, 50°C, 100°C
0°C, 50°C, 90°C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrierpunkte Packungsgröße
17883078 0°C, 50°C, 100°C 1 Stück
17873078 0°C, 50°C, 90°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17883078 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 46/330/5 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 CHF
    126.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 12.68 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Initial™ Grünes Spiritus-Laborthermometer mit Kalibrierungszertifikat.
  • Laborthermometer
  • Sichere quecksilberfreie Füllung
  • Der initial™ Die Laborthermometer dieser Marke sind mit einer klaren, gut lesbaren Skala bedruckt und eignen sich daher besonders für den Einsatz im Unterricht.
  • Lieferung inklusive Kalibrierungszertifikat
  • Dreifach oben, geformte Glas-Rollsicherung zur Vermeidung von Bruch
  • Standardmäßig wird die Verpackung in einer schützenden, wiederverschließbaren Teleskopröhre geliefert.
  • Hergestellt in den UK
Specifica
Kalibrierpunkte 0°C, 50°C, 100°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 UKAS
Art der Immersion Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch) 15 cm
Material Glas
Thermometerfüllung Grüner Spiritus
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -14 °F bis 230 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
Genauigkeit ±2,0 °C bei 35 °C
Unterteilung 1,0 °C
Breite (metrisch) 1.2 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.