Learn More
Brannan™ Initial™ Lab Thermometer with 3 Point Traceable Calibration
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
0°C, 50°C, 100°C
0°C, 50°C, 90°C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The initial™ brand range of lab thermometers are printed with clear, easy to read scale making them particularly suitable for student use
- Supplied with calibration certificate
- Tri top, moulded glass non-roll device to help prevent breakage
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierpunkte | 0°C, 50°C, 90°C |
| Zertifizierung/Konformität | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Art der Immersion | Total Immersion |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Material | Glass |
| Thermometerfüllung | Grüner Spiritus |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 230 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Mehr anzeigen |