Learn More
Iniparib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 17545575
Marke: Thermo Scientific Acros 469161000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 160003-66-7
Summenformel C7 H5 I N2 O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iniparib
Menge 100 mg
Formelmasse 298,30
MDL-Nummer MFCD11110639
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis Beige
Reinheit ≥ 97,5 %
InChI-Schlüssel MDOJTZQKHMAPBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-iodo-3-nitrobenzamide
Molekulargewicht (g/mol) 292.03