Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H9N2 Hemagglutinin
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Influenza A H9N2 Hemagglutinin |
| Anwendungen | ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Gen-Alias | HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain |
| Menge | 5 Plates |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Zielspezies | Virus |
| Inhalt und Lagerung | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Produkttyp | Antibody Pairs |