missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H6N2 Hemagglutinin Antibody (13) - (A/chicken/Guangdong/C273/2011) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-23536
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Influenza A H6N2 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H6N2 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Influenza A H6N2 Hemagglutinin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Influenza A H6N2 Hemagglutinin (A/chicken/Guangdong/C273/2011) (Accession#: AFJ19048.1; Met1-Arg344) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 13 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur