missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H1N1 Neuraminidase Antibody - (A/WSN/1933), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42870
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Specifically detects Influenza A Virus H1N1 Neuraminidase in Virus samples, and it is validated for Western Blotting
Influenza A H1N1 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 Neuraminidase in Influenza A Virus H1N1 samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Influenza A H1N1 Neuraminidase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Rabbit | |
| 50 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7) with 0.025% Proclin 300 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of Influenza A virus H1N1 NA (Neuraminidase) (A/WSN/1933(H1N1). The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Influenza A virus H1N1, Influenza virus | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur