missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H1N1 Neuraminidase Antibody (2F10E12G1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06579MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Influenza A H1N1 Neuraminidase Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 Neuraminidase in Influenza virusN1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Influenza A H1N1 Neuraminidase | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant influenza A virus H1N1 Neuraminidase. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 2F10E12G1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Influenza virus N1 | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur