Learn More
Invitrogen™ Influenza A H1N1 HA (A/Puerto Rico/8/1934) His-tag, Recombinant Protein
HEK293 cells Recombinant Protein
79.75 CHF - 806.00 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung protein with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Spezifische Reaktivität Gen-Alias Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Spezifische Reaktivität Gen-Alias Preis Menge & Verfügbarkeit  
17174263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42599
50 μg Virus flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin
260.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17134213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42540
5 μg Human B-cell differentiation factor; B-cell hybridoma growth factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF2; BSF-2; CDF; ChIL-6; CTL differentiation factor; cytokine; HGF; H-IL-6; HSF; Hybridoma growth factor; Ifnb2; IFN-beta-2; IL6; Il-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 precursor; interleukin BSF-2; Interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 precursor; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6
79.75 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17164263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42598
5 μg Virus flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin
110.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17154263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42597
5 x 50 μg Virus flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Influenza A virus is a major public health threat, killing more than 30,000 people per year in the USA. In early 2009, a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus was identified in specimens obtained from patients in Mexico and the United States. The virus spread quickly around the world and on June 11, 2009, the World Health Organization declared it a pandemic. Influenza A virus has one of sixteen possible Hemagglutinin (HA) surface proteins and one of nine possible Neuraminidase (NA) surface proteins. The Hemagglutinin protein facilitates viral attachment while Neuraminidase is involved in viral release. These proteins also elicit immune responses that prevent infection or independently reduce viral replication. The genetic make-up of this swine flu virus is unlike any other: it is an H1N1 strain that combines a triple assortment first identified in 1998 including human, swine, and avian influenza with two new pig H3N2 virus genes from Eurasia, themselves of recent human origin. The distinct antigenic properties of the new swine influenza virus compared with seasonal influenza A (H1N1) virus suggest that human immunity against new swine influenza virus is limited, although the age distribution of reported cases suggests some degree of protection in older age groups.
Spezifikation
Spezifikation
protein with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
RUO
Recombinant
-20°C
Unconjugated
Lyophilized