Learn More
PEPperCHIP™ Epitop-Mikroarray für Infektionskrankheiten
Click to view available options
:
Menge: 1 Objektträger
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: 3760 lineare B-Zellepitope 196 verschiedener Pathogene, die in der Immun-Epitop-Datenbank referenziert werden, und zwei ausgewählte Toxoplasma-Gondii-Antigene als überlappende Peptide
- Datenbank-Epitop-Längen: 4 bis 44 AA
- Peptidlängen: 4 bis 17 AA je nach Datenbankepitoplänge; längere Epitope wurden in überlappende 17 AA-Peptide übersetzt
- Anzahl Peptide: 4344 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschichtung | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Beschreibung | 1 Array-Kopie pro Mikroarray |
| Menge | 1 Objektträger |
| Befestigungsmethode | Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
| Farbe | Transparent |
| Kennzeichnung | RUO |
| Barcode | Individueller Barcode für jedes Microarray |
| Material | Mikroglas |
| Mehr anzeigen |