Learn More
INF 39
Description
INF 39 is an irreversible NLRP3 inhibitor (exhibits 52% inhibition of NLRP3 ATPase at 100 μM). Inhibits IL-1β release, caspase activation and pyroptosis in THP-1 cells. Reduces inflammation in a rat colitis model. Exhibits low cytotoxicity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(2-chlorobenzyl)acrylate |
| CAS | 866028-26-4 |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C12H13ClO2 |
| Poids de la formule | Observed MW: 224.68 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?