Learn More
Kartell™ Industrieschaufeln
Artikelnummer. 15865497
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15865497 250 ml 25 Stück
15875497 500 ml 25 Stück
10620964 1000 ml 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865497 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0111000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für harte industrielle Einsatzzwecke.
  • Aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
  • Das runde Design erleichtert die vollständige Übertragung von Probenmaterial
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Spezifikation
    Menge 25/Packung
    Kapazität (metrisch) 250 ml
    Material HDPE
    Länge (metrisch) 25 mm