Learn More
Tork Industrielles, hochbelastbares Wischpapier W1/2
Artikelnummer. 30243789 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
2 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243789 Blau 2 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243789 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 130081
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das extra starke, 3-lagige Mehrzweckgewebe Tork Industrielles Hochleistungs-Wischpapier zeichnet sich durch hervorragende Saugfähigkeit aus und schützt die Hände vor Hitze und Schmutz.
  • Schützen Sie Ihre Hände vor Metallspänen und Hitze mit dieser sperrigen Industriepapierrolle.
  • Flüssigkeitsflecken lassen sich leicht beseitigen – dieses Papier ist robust genug für die Wiederverwendung und bleibt auch im nassen Zustand reißfest.
  • Dank der robusten Struktur und der hohen Saugfähigkeit des Papiers lassen sich Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz problemlos entfernen.
  • Verpackung zügig transportieren und entsorgen mit Tork Einfache Handhabung™ Kunststoffverpackungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 130.14 yd.
Länge (metrisch) 119 m
Breite (angloamerikanisch) 9,25 in.
Breite (metrisch) 23.5 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität HACCP, FSC Beweiskette, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU-Umweltzeichen, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern
Farbe Blau
Lage 3-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) HACCP, FSC Beweiskette, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU-Umweltzeichen, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern