missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Industriereinigungstuch W1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30243716 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
6 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30243716 Grau 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30243716 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 520304
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Tork Industrielle Reinigungstücher sind eine perfekte Alternative zu Putzlappen oder Leihtüchern.

  • Für leichte bis mittelschwere industrielle Reinigungsaufgaben benötigen Sie unsere Tork Industriereinigungstuch.
  • Dank seiner starken und hochabsorbierenden Struktur lassen sich Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz mühelos entfernen.
  • Enge Räume stellen für die weiche und flexible Struktur dieses Reinigungstuchs kein Hindernis dar.
  • Mit exelCLEAN-Materialien können Sie bis zu 41 % der Lösungsmittel einsparen und so die Umwelt und die menschliche Gesundheit schonen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 394.79 yd.
Länge (metrisch) 361 m
Breite (angloamerikanisch) 14,96 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Grau
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.