Learn More
Buerkle™ Mehrzweckeimer
Artikelnummer. 10526550 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
17 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10526550 9 l 1 Stück
11395970 - 1 Stück
11375670 17 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10526550 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 23080900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Lagerung, Transport, Umgießen und Mischen. Buerkle™ Allzweckbehälter gewährleisten dank ihrer breiten Öffnung ein sicheres Entleeren und zeichnen sich außerdem durch einen robusten Griff aus.
  • Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
  • Mit Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Industrieller Eimer
Kapazität (metrisch) 9 l
Material LLDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 280 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für Lebensmittel
Griffmaterial Metall
Höhe (metrisch) 250 mm
Enthält Griff
Menge Je 1