Learn More
Slice™ Industrielle Klingen
Artikelnummer. 16473629
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
16473629 4 Stück
16463629 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16473629 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.74 CHF
    54.20 CHF / 4 Stück
    Sparen 9.54 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extralange finger-friendly™ Klinge: sicherer bei Berührung als herkömmliche Klingen
  • Sicherer als herkömmliche Klingen
  • Finger-friendly™ Kantenschnitte effektiv
  • Hält bis zu 11,2-mal länger als Metallklingen
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
  • Chemisch inert, rostet nicht
  • Öl- und schmiermittelfrei
  • Die schmale Spitze dringt leicht in Schneidmaterialien ein
  • 100 Prozent recycelbar
  • Die Klinge ist bis 1600 °C °sicher.
  • Kompatible Griffe: 10559, 10560, 10599
  • 4 Wendeklingen pro Packung
Spezifikation
Klingenmaterial Zirkonoxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Enthält 4 wendbare Klingen pro Packung
Farbe Weiß
Menge 4/Packung
Breite (angloamerikanisch) 0,69 in.
Breite (metrisch) 17,5 mm
Ausführung der Klinge Spitzes Ende