Learn More
Swann-Morton™ Industrielle Klingenstreifen, nicht steril
Artikelnummer. 15938680
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
158 mm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15938680 158 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15938680 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 9935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.90 CHF
    42.63 CHF / 25 Stück
    Sparen 8.27 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Industrieller Klingenstreifen für den Mehrfacheinsatz.
  • Wiederverwendbare Klinge.
  • Unsteril.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie
Länge (metrisch) Sägeblatt 158 mm
Länge (metrisch) 158 mm
Sterilität Unsteril
Menge 25/Packung