Learn More
MP Biomedicals™ Indubiose A37
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 9012-36-6 |
| Beschreibung | Standard-Agarose ist ein gereinigtes Lineargalaktan-Hydrokolloid, das aus Agar oder Agar-tragenden Meeresalgen isoliert wird und durch den Elektroendosmose-(EEO)-Wert von 0.12 einem wesentlichen Bestandteil chemischer Trennungsverfahren ist. |
| Produkttyp | Biochemie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrophorese; Trennung von DNA/RNA-Fragmenten von 400 bis 8000 bp |
| Schmelztemperatur | 86.5 bis 89.5 °C (1.5 % Gel) |
| Menge | 25 g |
| Lagerungsbedingungen | Raumtemperatur |