missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indoxacarb, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indoxacarb |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 144171-61-9 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 85°C to 90°C |
| Synonym | Methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[N-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethoxy)anilinocarbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)carboxylate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 527.8 |
| Menge | 25 mg |
| Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur