Learn More
Indomethacin, TRC
Artikelnummer. 18031520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18031520 50 mg 50 Milligramm
18093510 1 g 1 Gramm
18042920 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18031520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI64100050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Summenformel C19 H16 Cl N O4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl- (9CI, ACI), 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid (ACI), Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl- (8CI), 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, 2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid, 2-[1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, Aconip, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, IMC, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocin IV, Indocine, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, IndoRich, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, MeSH ID: D007213, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Microcid, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, α-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid
IUPAC-Name 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Ethansäure
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Formelmasse 357.0768
Reinheit (%) >95%