Learn More
Indolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424453
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424453 50 g 50 Gramm
11434453 250 g 250 Gramm
11414453 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11000.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.167 g/mol
Indole is used in perfumery and in preparing tryptophan, one of the 20 amino acids commonly found in animal proteins. It has important application in the industry of plant growth. It is used to prepare indoleacetic acid (auxin) and other plant growth substances which help the development of roots in plant. Indole and its derivatives are widely used in making perfumes, dyes, agrochemicals and medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indole wird in der Parfümerie und bei der Herstellung von Tryptophan verwendet, einer der 20 Aminosäuren, die häufig in tierischen Proteinen vorkommen. Es hat wichtige Anwendung in der Industrie des Pflanzenwachstums. Es wird zur Herstellung von Indoleessigsäure (Auxin) und anderen Pflanzenwachstumsstoffen verwendet, die die Entwicklung von Wurzeln in Pflanzen unterstützen. Indol und seine Derivate werden häufig bei der Herstellung von Parfüms, Farbstoffen, Agrochemikalien und Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar in Wasser bei 5 g/l (20 °C).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-15-1
Summenformel C8H9N
Molekulargewicht (g/mol) 119.167
MDL-Nummer MFCD00005705
InChI-Schlüssel LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-indol
SMILES C1CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoline
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.062
Siedepunkt 220°C to 221°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.593
Menge 50 g
Beilstein 111915
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully misicible in water at 5g/L (20°C).
Formelmasse 119.17
Reinheit (%) 99%