Learn More
Indolessigsäure-13C6, TRC
Artikelnummer. 30390819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390819 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI5773421MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-3-acetic Acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
CAS 100849-36-3
Summenformel 13C6 C4 H9 N O2
Menge 1 mg
Synonym 1H-Indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6), 2-([3a,4,5,6,7,7a-13C6]-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-13C6
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1
SMILES OC(=O)Cc1c[nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethansäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.14
Formelmasse 181.083