Learn More
Indole, TRC
Artikelnummer. 30134784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134784 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI57732025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-72-9
Summenformel C8 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Synonym Indole, 1H-Indole, Indole (8CI), 1-Azaindene, 1-Benzazole, 2,3-Benzopyrrole, Benzo[b]pyrrole, Ketole, NSC 1964
IUPAC-Name 1H-Indol
SMILES c1ccc2[nH]ccc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Formelmasse 117.0578
Reinheit (%) >95%