Learn More
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488328 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13488328 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10162680 10 g Glasflasche 10 Gramm
10295300 25 g Glasflasche 25 Gramm
10205310 100 g Glasflasche 100 Gramm
10041240 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13488328 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122150025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-72-9
MDL-Nummer MFCD00005607
InChI-Schlüssel SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC-Name 1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 51.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß bis Rosa
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 253.0°C to 254.0°C
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H7N
Menge 2.5 kg
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver