Learn More
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Indole is used in the preparation of gramine, which is obtained by Mannich reaction dimethylamine and formaldehyde. It is used as a starting material for the preparation of oxindole and indole-3-carboxaldehyde. In Diels-Alder reaction, it acts as dienophile and reacts with 2-aminofuran to get strychnine. It is the active component of jasmine oil, neroli oil and orange-blossom oil used in the perfume industry. Further, it is involved in the preparation of synthetic jasmine oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indol wird bei der Zubereitung von Gramin verwendet, das durch die Mannich-Reaktion aus Dimethylamin und Formaldehyd gewonnen wird. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Oxindol und Indol-3-carboxalaldehyd verwendet. Bei der Diels-Alder-Reaktion wirkt es dienophil und reagiert mit 2-Aminfluran zur Gewinnung von Strychnin. Es ist der aktive Bestandteil in Jasminöl, Nerolöl und Orangenblütenöl, die in der Parfümindustrie verwendet werden. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von synthetischem Jasminöl beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegen Licht und Luft. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Eisen und Eisensalzen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indole |
| Schmelzpunkt | 50°C to 54°C |
| Dichte | 1.22 |
| pH | 6 |
| Siedepunkt | 253°C to 254°C |
| Flammpunkt | 121°C (249°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 107693 |
| Mehr anzeigen |