Learn More
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10205310
68.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
120-72-9
MFCD00005607
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
798
CHEBI:16881
1H-Indol
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
120-72-9
MFCD00005607
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
798
CHEBI:16881
1H-Indol
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indole
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 51.0°C to 53.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 253.0°C to 254.0°C
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7N
Menge 100 g
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver