Learn More
Indol-7-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318466 250 mg 250 Milligramm
11308466 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17506.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1074-88-0 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-88-0
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD01318152
InChI-Schlüssel XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-7-carboxaldehyde, 7-formylindole, indole-7-carbaldehyde, 7-formyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxaldehyde, indole-7-carboxaldehyde 7-formylindole, 7-formyl indole, 7-indolcarboxaldehyde, pubchem7270, 7-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 2734629
IUPAC-Name 1H-Indol-7-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=C2NC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-7-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 250 mg
Beilstein 1524960
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%