Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indole-7-carboxaldehyde |
| CAS | 1074-88-0 |
| Schmelzpunkt | 86°C to 90°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9H7NO |
| MDL-Nummer | MFCD01318152 |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |