Learn More
Indol-6-carboxaldehyd, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 435510010
Additional Details : CAS : 1196-70-9 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1196-70-9 | |
145.16 | |
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N | |
2773435 | |
C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O |
C9H7NO | |
MFCD02179596 | |
indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole | |
1H-Indol-6-Carbaldehyd |
Spezifikation
Indole-6-carboxaldehyde | |
Glasflasche | |
129°C to 131°C | |
1196-70-9 | |
C9H7NO | |
indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole | |
C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O | |
145.16 | |
145.16 | |
97% |
Authentic | |
Braun bis Gelb | |
1g | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD02179596 | |
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N | |
1H-Indol-6-Carbaldehyd | |
2773435 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Indole-6-carboxaldehyde
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.