Learn More
Indol-5-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30403276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403276 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6270055G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-5-carboxylic Acid
CAS 1670-81-1
Summenformel C9H7NO2
Menge 5 g
Synonym 5-Carboxyindole
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC-Name 1H-Indol-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Formelmasse 161.0477