Learn More
Indol-5-carbonsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498567 25 g 25 Gramm
11478567 1 g 1 Gramm
11488567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18627.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1670-81-1 | C9H6NO2 | 160.15 g/mol
Indole-5-carboxylic acid is the suitable reagent used to study the intermolecular excited state proton transfer in indole-2-carboxylic acid and indole-5-carboxylic acid in various solvents in acidic, basic, and neutral media by steady state and time resolved fluorescence spectroscopy. It may be used in the electrochemical synthesis of poly(indole-5-carboxylic acid) (PICA) films. Also used as reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, as potential anticancer immunomodulators, synthesis of indirubin derivatives and amide conjugates with ketoprofen, as inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-5-carboxylsäure ist das geeignete Reagenz zur Untersuchung des intermolekular angeregten Statusprotonentransfers in Indol-2-carboxylsäure und Indol-5-carboxylsäure in verschiedenen Lösungsmitteln in sauren, basischen und neutralen Medien durch Steady-State- und Time-aufgelöste Fluoreszenzspektroskopie. Es kann in der elektrochemischen Synthese von Poly(indol-5-carboxylsäure) (PICA)-Folien verwendet werden. Wird auch als Reaktionsmittel zur Vorbereitung der Tryptophandioxygenase-Inhibitoren Pyridylethenylindol, als potenzielle Antikrebsimmunomodulatoren, zur Synthese von Indirubin-Derivaten und Amidkonjugaten mit Ketoprofen und als Inhibitoren der Gli1-vermittelten Transkription im Hedgehog-Pfad verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1670-81-1
Summenformel C9H6NO2
Molekulargewicht (g/mol) 160.15
MDL-Nummer MFCD00005678
InChI-Schlüssel IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
Synonym indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
PubChem CID 74280
IUPAC-Name 1H-Indol-5-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 208°C to 212°C
Menge 25 g
Beilstein 124391
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%