Learn More
Indol-5-Boronsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15453587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27008.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-5-boronic acid
CAS 144104-59-6
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Summenformel C8H8BNO2
MDL-Nummer MFCD01319013
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid
InChI-Schlüssel VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
IUPAC-Name 1H-indol-5-ylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 160.97
PubChem CID 2734361
Formelmasse 160.97
Reinheit (%) 95%