Learn More
Indol-4-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413817 250 mg 250 Milligramm
11397559 1 g -
11307569 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28019.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Indolecarbaldehyd ist ein synthetisches Zwischenprodukt, das für die pharmazeutische Synthese verwendet wird. Wird auch als Reaktant bei der Biginelli-Reaktion verwendet, Synthese von Aurora-Kinase-A-Inhibitoren, Vorbereitung von Antitumor-Wirkstoffen, intermolekularen Friedel-Crafts-Acylierung, Vorbereitung von Inhibitoren der Zellteilung in E. coli und Synthese von Hantzsch-Pyridin-haltigen Schiffschen Basen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-86-8
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD01632221
InChI-Schlüssel JFDDFGLNZWNJTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-4-carboxaldehyde, 4-formylindole, 1h-indole-4-carboxaldehyde, indole-4-carbaldehyde, 4-indole-carboxaldehyde, 4-indolecarbaldehyde, 4-formyl-indole, 4-formyl-1h-indole, 1h-indol-4-carbaldehyde, indole-4-aldehyde
PubChem CID 333703
IUPAC-Name 1H-indole-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2C=CNC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 143°C to 144°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%