Learn More
Indol-3-Carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30137247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137247 10 g 10 Gramm
30132530 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI61499010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-89-8
Summenformel C9 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Synonym 1H-Indole-3-carboxaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde (6CI,8CI), 1H-Indol-3-yl carboxaldehyde, 1H-Indole-3-aldehyde, 1H-Indole-3-carbaldehyde, 1H-Indole-3-methanal, 3-Formyl-1H-indole, 3-Formylindole, 3-Indolylformaldehyde, Indole-3-aldehyde, Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxylaldehyde, Indole-3-formaldehyde, NSC 10118, β-Indolylaldehyde
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES O=Cc1c[nH]c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-carboxaldehyde
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
Formelmasse 145.0528
Reinheit (%) >95%