Learn More
Indol-3-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428236 25 g 25 Gramm
11438236 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15330.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.43 CHF
    67.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 12.78 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Indole-3-carboxaldehyde is a biochemical used to prepare analogs of the indole phytoalexin cyclobrassinin with NR1R2 group. It was also used as the starting material for the synthesis of higher order indoles including isoindolo[2,1-a]indoles, aplysinopsins, and 4-substituted-tetrahydrobenz[cd]indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-3-Carboxaldehyd ist ein biochemisches Verfahren zur Herstellung von Analoga des Indol-Phytoalexin-Cyclobrassinins mit der NR1R2-Gruppe. Verwendung auch als Ausgangsmaterial für die Synthese von Indolen höherer Ordnung einschließlich Isoindol[2,1-a]indolen, Aplysinopsinen und 4-substituierten Tetrahydrobenz[cd]indolen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kontakt mit Luft/Sauerstoff vermeiden. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-89-8
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.161
MDL-Nummer MFCD00005622
InChI-Schlüssel OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 195°C to 198°C
Flammpunkt 240°C (464°F)
Menge 25 g
Beilstein 114117
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 99%