Learn More
Indol-3-carbinol, TRC
Artikelnummer. 30396372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396372 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI5780001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-Carbinole
CAS 700-06-1
Summenformel C9 H9 N O
Menge 1 g
Synonym 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
SMILES OCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Formelmasse 147.0684