Learn More
Indol-3-Buttersäure, TRC
Artikelnummer. 30041215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041215 10 mg 10 Milligramm
30003561 1 g 1 Gramm
30010718 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30041215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI57780010MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-32-4
Summenformel C12 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
IUPAC-Name 4-(1H-Indol-3-yl)Butansäure
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Menge 10 mg
Synonym 1H-Indole-3-butanoic acid (9CI, ACI), Indole-3-butyric acid (8CI), 1H-Indole-3-butyric acid, 3-Indolyl-γ-butyric acid, 3-Indolylbutyric acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butyric acid, 4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(Indol-3-yl)butyric acid, [3-(3-Indolyl)propyl]carboxylic acid, Clonex, Clonex (rooting hormone), Hormex, Hormodin, IBA, Indole-3-butanoic acid, Indolebutyric acid, Kornevin, NSC 3130, Oxyberon, Rootex, Seradix, Seradix 2, Seradix 3, Seradix B 2, Seradix B 3, Stim-Root, β-IBA, β-Indolebutyric acid, β-Indolylbutyric acid, γ-(Indol-3-yl)butyric acid, γ-(Indole-3)-butyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Formelmasse 203.0946