Learn More
Indol-3-Butyrinsäure, MP Biomedicals, LLC
Artikelnummer. 11328879 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11328879 50 g Glas 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11328879 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210204250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00 CHF
    382.03 CHF / 50 Gramm
    Sparen 19.97 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indol-3-Buttersäure hat eine Reinheit von 99.2 % Säure und wird als pflanzliches Wachstumshormon verwendet.
  • Ein natürlich vorkommendes Phytohormonauxin (Pflanzenwachstumsregler)
  • Fördert die Wurzelbildung in Schnitten, beeinflusst jedoch nicht die Ethylenwerte.
Spezifikation
CAS 133-32-4
Schmelzpunkt 118 °C bis 126 °C
Farbe Weiß
Verpackung Glas
Summenformel C12H13NO2
Menge 50 g
Synonym Indol-3-buttersäure, 3-Indolebuttersäure, 4-1H-Indol-3-yl-Butansäure, Indol-Buttersäure, 1H-Indol-3-Butansäure, Indol-3-butansäure, Jiffy Wachstum, 4-Indol-3-yl Buttersäure, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
InChI-Schlüssel JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-3-butyric Acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(indol-3-yl)butyric acid