Learn More
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461328
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16461328 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16461328 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN01865g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate.
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-butyric acid
CAS 133-32-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H13NO2
Menge 5 g
Synonym 3-indolebutyric acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM)
SMILES O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism