Learn More
Indol-3-Essigsäure, 99.2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11318869 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11318869 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210203705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.80 CHF
    24.55 CHF / 5 Gramm
    Sparen 1.25 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 87-51-4
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00005636
InChI-Schlüssel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Indol-3-essigsäure, 3-Indolessigsäure, Indol-Essigsäure, 1H-Indol-3-Essigsäure, 2-1H-Indol-3-yl-essigsäure, 1H-Indol-3-ylessigsäure, Indol-3-ylessigsäure, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indol-3-essigsäure
Namenshinweis Molekularbiologie und Zellbiologie
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 0.992
Physikalische Form Pulver