Learn More
Indol-2-Carbonsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482968
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482968 10 g 10 Gramm
11492968 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18690.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1477-50-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Reactant for total synthesis of (±)-dibromophakellin and analogs, synthesis of the pyrrolizidine alkaloid (±)-trachelanthamidine, stereo selective preparation of renieramycin G analogs, preparation of spirooxoindolepyrrolidines via reduction of indole-2-carboxylic acid followed by oxidation, condensation, reduction, amidation and Kharasch radical cyclization, Pd-catalyzed cyclization and N,N-(pentane)diylbis[indolecarboxamide] and N,N-[phenylenebis(methylene)]bis[indolecarboxamide] derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Gesamtsynthese von (±)-Dibromophakellin und Analoga, Synthese des Pyrrolizidinalkaloids (±)-Trachelanthamidin, stereoselektive Herstellung von Renieramycin-G-Analoga, Herstellung von Spirooxoindolepyrrolidinen durch Reduktion von Indol-2-Carboxylsäure und anschließende Oxidation, Kondensation, Reduktion, Amidierung und Kharasch-Radikalzyklisierung, Pd katalysierte Zyklisierung und N,N′-(Pentan)diylbis[Indolcarboxamid] und N,N′-[Phenylenbis(methylen)]bis[Indolcarboxamid]-Derivate.
Löslichkeit
Löslich in klarer gelber Lösung 5 % in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1477-50-5
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00005611
InChI-Schlüssel HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
IUPAC-Name 1H-Indol-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 124132
Löslichkeitsinformationen Soluble in clear yellow solution 5% in ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) ≥98%