Learn More
Indol-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410878 5 g 5 Gramm
15420878 250 mg 250 Milligramm
15400878 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54638.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19005-93-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Indole-2-carboxaldehyde is a useful starter in indole and natural product chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-2-carboxaldehyd ist ein nützlicher Starter in der Indol- und Naturproduktchemie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel sind inkompatibel. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19005-93-7
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD03001425
InChI-Schlüssel SBNOTUDDIXOFSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde, indole-2-carbaldehyde, 2-formylindole, 2-formyl-1h-indole, 1h-indolecarboxaldehyde, unii-r5n9cd7dlm, r5n9cd7dlm, methanol, 2h-indol-2-ylidene-, 1e-9ci, indolaldehyd
PubChem CID 96389
IUPAC-Name 1H-Indol-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%