Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cell permeant
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Indo-1, AM ist ein intrazellulärer Calcium-Indikator (Kd ∼ 0,23 μM) mit hoher Affinität, der ratiometrisch ist und durch UV-Licht angeregt werden kann. Diese Form des Acetoxymethyl-Esters (AM) ist für nichtinvasive Zelldiffusion geeignet und ist weiterhin in einer Spezialverpackung (I-1223) sowie in Form einer DMSO-Lösung (I-1226) erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilität und Proliferation von Zellen, Durchflusszytometrie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer, Mikrophotometer, Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Calcium-Indikator |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |